Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs pour banques de sang hautes performances de la série TSX
BIOPHARMA
Code produit p-6956022 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE 7/7
Alimentation électrique:
208-230 V, 50 Hz
Modèle de porte:
Verre
Verre double
Capacité (impériale):
11.5 cu . pi
23 pied cube
29,2 pied cube
51,1 pied cube
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Alimentation électrique Modèle de porte Capacité (impériale) unitSize
16307181 CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz Verre 11.5 cu . pi 1 pièce
16377181 CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz Verre 29,2 pied cube 1 pièce
15903620 CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz Verre double 51,1 pied cube 1 pièce
15608416 CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz Verre 23 pied cube 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16307181 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSX1204BV
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Des solutions de réfrigération innovantes pour la santé et la recherche
Les réfrigérateurs pour banques de sang hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX sont certifiés pour ENERGY STAR™ et conçus avec des caractéristiques qui permettent de protéger les échantillons et d’atteindre les objectifs de durabilité pour le stockage du sang total et des composants sanguins. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une température uniforme, qui s’adapte continuellement aux modèles utilisateur et permet de réaliser d’importantes économies d’énergie sans compromettre la protection.
  • Conçus pour répondre aux exigences strictes de l’AABB (American Association of Blood Banks) et de la FDA (Food and Drug Administration) pour le stockage du sang total et des composants sanguins
  • Permet de stocker jusqu’à 385 poches de sang (450 ml de sang total) ; stocke jusqu’à 770 poches de sang dans le réfrigérateur 51/2 pi3 (450 ml de sang total)
  • Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dB, qui permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans être distraits
  • Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la protection
  • Jusqu’à 40 % de consommation d’énergie en moins que les modèles réfrigérants classiques*
  • Les réfrigérants R290 naturels et la mousse aqueuse soufflée rendent la série TSX conforme à la politique de nouvelles alternatives significatives de l’Agence américaine de protection de l’environnement
  • Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
  • Plage de températures comprise entre 2° et 8°C, paramétrage usine à 4°C
  • Pratiques, avec tiroirs en acier inoxydable entièrement extensibles et réglables
  • Coûts de CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante*
  • Contrôle par microprocesseur simple d’utilisation, avec éclairage intérieur, sécurité des points de consigne et alarmes
  • Compatibles avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts pour report d’alarme à distance
  • Verrouillages de porte standard offrant confort et assurance
  • Poignée de porte ergonomique
  • Enregistreur graphique standard installé en usine
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Réfrigérateur pour banques de sang hautes performances de la série TSX
Type Réfrigérateur haute performance
Capacité (impériale) 11.5 cu . pi
Capacité (métrique) 326 L
Température (point de consigne) 3°-7°C (4°C)
Réfrigérant R290
Modèle de porte Verre
Tiroirs Acier inoxydable (tiroir)
Nbre de tiroirs 6
Isolation Mousse soufflée à l’eau
Certifications/Conformité UL
Affichage Microprocesseur
Gamme de produits TSX Series
Dégivrage Automatique
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Enregistreur graphique Étalon
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Dimensions (P x l x H) extérieures 30,5 x 24,0 x 73,0 in (77,5 x 61,9 x 185,4 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 21,8 x 20,0 x 52,4 po (55,4 x 50,8 x 133,1 cm)
Dimensions (L x l x H) extérieures 30,5 x 24,0 x 73,0 in (77,5 x 61,9 x 185,4 cm)
Profondeur (impériale) extérieure 30,5 in
Profondeur (impériale) intérieure 21,8 in
Profondeur (métrique) extérieure 77,5 cm
Profondeur (métrique) intérieure 55,4 cm
Hauteur (impériale) extérieure 73,0 in
Hauteur (impériale) intérieure 52,4 in
Hauteur (métrique) extérieure 185,4 cm
Hauteur (métrique) intérieure 133,1 cm
Largeur (impériale) extérieure 24,0 in
Largeur (impériale) intérieure 20 in
Largeur (métrique) extérieure 61,9 cm
Largeur (métrique) intérieure 50,8 cm
Ampérage 15 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 230 V
Alimentation électrique 208-230 V, 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Concept écologique Écoénergétique
Poids à l’expédition (impériale) 404 lb
Poids à l’expédition (métrique) 183 kg
Poids (impériale) 350 lb
Poids (métrique) 159 kg
Afficher plus Afficher moins
*Données internes. Selon des comparaisons réalisées entre la série TSX et la génération précédente de modèles Thermo Scientific