Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de chromatographie haute performance, série TSX
BIOPHARMA
Code produit 16243952 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
23 pied cube
29,2 pied cube
45,8 pied cube
51,1 pied cube
Gamme de températures:
3°C to 7°C
Tension:
208/230 V
230 V
Type de bouchon:
CEE 7/7
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Gamme de températures Tension Type de bouchon Conditionnement
16243952 45,8 pied cube 3°C to 7°C 208/230 V CEE 7/7 1 pièce
16367181 23 pied cube 3°C to 7°C 208/230 V CEE 7/7 1 pièce
16293442 51,1 pied cube 3°C to 7°C 208/230 V CEE 7/7 1 pièce
16387181 29,2 pied cube 3°C to 7°C 230 V CEE 7/7 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16243952 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSX4505CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11801.96€
    9562.15€ / 1 pièces
    Économisez 2239.81€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Des solutions de réfrigération innovantes pour la santé et la recherche
Les réfrigérateurs de chromatographie haute performance Thermo Scientific™, série TSX, sont conçus d’innombrables applications qui requièrent une régulation stricte de la température, un accès complet aux instruments de chromatographie et une configuration simple des instruments et des appareils situés dans la chambre. La série de chromatographie TSX présente des caractéristiques de sécurité de pointe afin d’assurer une protection maximale pour les applications de chromatographie nécessitant un environnement contrôlé de 2° à 8°C.
  • Le capteur d’hydrocarbures assure la sécurité du personnel chargé du Cargo et le personnel du laboratoire
  • Compatible avec les salles blanches GMP Classe A / ISO 6 (ISO EN 14644-1)
  • Conçu pour les applications de chromatographie qui nécessitent une plage de températures de 2°C à 8°C
  • Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dB, qui permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans être distraits
  • Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la protection
  • Jusqu’à 40 % de consommation d’énergie en moins que les modèles réfrigérants classiques*
  • Les réfrigérants R290 naturels et la mousse aqueuse soufflée rendent la série TSX conforme à la politique SNAP (Significant New Alternatives Policy) de l’Environmental Protection Agency’
  • Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
  • Plage de températures de fonctionnement comprise entre 2° et 8°C, paramétrage usine à 5°C)
  • Modèles de portes vitrées uniquement sur la série Chromatographie
  • Coûts de CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante*
  • Contrôle par microprocesseur simple d’utilisation, avec éclairage intérieur, sécurité des points de consigne et alarmes
  • Compatibles avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts pour report d’alarme à distance
  • Verrouillages de porte standard offrant confort et assurance
  • Poignée de porte ergonomique
  • Enregistreurs graphiques en option disponibles
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
*Données archivées. Selon des comparaisons réalisées entre la série TSX et la génération précédente de modèles Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réfrigérateur de chromatographie haute performance
Capacité (impériale) 45,8 pied cube
Capacité (métrique) 1297 l
Gamme de températures 3°C to 7°C
Température (point de consigne) 3°-7°C (5°C)
Réfrigérant R290
Modèle de porte Vitre coulissante
No. of Doors 2
Étagères 4 pleines, 2 demies
Matériau de la hotte Cold-rolled Steel
Finition externe Painted Steel
Certifications/Conformité cUL, ENERGYSTAR, UL, CE, RoHS
Modèle Upright
Affichage Microprocesseur
Gamme de produits TSX Series
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Dégivrage Automatique
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Enregistreur graphique En option
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Compresseur V-drive
Dimensions (P x l x H) intérieures 26 x 52,5 x 58 po (66 x 133,4 x 147,3 cm)
Dimensions (L x l x H) extérieures 36,6 x 56,5 x 78,5 po (93,1 x 143,5 x 199,4 cm)
Profondeur (impériale) extérieure 36,6 in
Profondeur (impériale) intérieure 26 po
Profondeur (métrique) extérieure 93,1 cm
Profondeur (métrique) intérieure 66 cm
Hauteur (impériale) extérieure 78,5 in
Hauteur (impériale) intérieure 58 in
Hauteur (métrique) extérieure 199,4 cm
Hauteur (métrique) intérieure 147,3 cm
Largeur (impériale) extérieure 56,5 in
Largeur (impériale) intérieure 52,5 in
Largeur (métrique) extérieure 143,5 cm
Largeur (métrique) intérieure 133,4 cm
Ampérage 16 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 208/230 V
Alimentation électrique 208-230 V, 50 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Concept écologique ENERGY STAR