Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs à plasma hautes performances de la série TSX
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit p-6960117 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE 7/7
Capacité (impériale):
23 pied cube
29,2 pied cube
51,1 pied cube
Alimentation électrique:
208-230 V, 50/60 Hz
208-230 V, 50 Hz
Enregistreur graphique:
En option
Étalon
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Capacité (impériale) Alimentation électrique Enregistreur graphique unitSize
15953620 CEE 7/7 51,1 pied cube 208-230 V, 50 Hz Étalon 1 pièce
16357191 CEE 7/7 29,2 pied cube 208-230 V, 50 Hz En option 1 pièce
15678416 CEE 7/7 23 pied cube 208-230 V, 50/60 Hz Étalon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 15953620 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSX5030LV
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Les congélateurs à plasma hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX offrent un choix durable pour le stockage du plasma.
Les congélateurs à plasma hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX sont conçus avec des caractéristiques qui permettent de protéger les échantillons et d’atteindre les objectifs de durabilité pour le stockage du plasma. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une température uniforme, qui s’adapte continuellement aux modèles utilisateur et permet de réaliser d’importantes économies d’énergie sans compromettre la protection.
  • Conçus pour répondre aux exigences strictes de l’AABB (American Association of Blood Banks) et de la FDA (Food and Drug Administration) pour le stockage du plasma
  • Stockent jusqu’à 532 boîtes de plasma (boîtes de 250 ml)
  • Stockage de 1,064 boîtes de plasma dans le congélateur de 51,1 pieds cube(boîtes de 250 ml)
  • Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dB, qui permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans être distraits
  • Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la protection
  • Jusqu’à 50 % de consommation d’énergie en moins que les modèles réfrigérants classiques*
  • Les réfrigérants R290 naturels et la mousse aqueuse soufflée rendent la série TSX conforme à la politique de nouvelles alternatives significatives de lAgence américaine de protection de l’environnement 
  • Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
  • Plage de températures comprise entre -35° et -15°C, paramétrage usine à -30°C
  • Pratiques, avec tiroirs en acier inoxydable entièrement extensibles et réglables
  • Coûts de CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante*
  • Contrôle par microprocesseur simple d’utilisation, avec éclairage intérieur, sécurité des points de consigne et alarmes
  • Compatibles avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts pour report d’alarme à distance
  • Verrouillages de porte standard offrant confort et assurance
  • Poignée de porte ergonomique
  • Enregistreur graphique standard installé en usine
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Congélateur haute performance
Capacité (impériale) 51,1 pied cube
Capacité (métrique) 1447 l
Température (point de consigne) -35°C à -15°C (-30°C)
Modèle de porte Double, solide
No. of Doors 2
Tiroirs Acier inoxydable
Nbre de tiroirs 7
Certifications/Conformité Champ d’application AABB, UL, CE, FDA, AABB Champ d’application, AABB Champ d’application
Affichage Microprocesseur
Gamme de produits TSX Series
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Dégivrage Automatique
Dimensions (P x l x H) intérieures 28,5 x 52,5 x 58 po (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
Dimensions (L x l x H) extérieures 37,9 x 56,5 x 78,5 po (96,2 x 143,5 x 199,4 cm)
Profondeur (impériale) extérieure 37,8 in
Profondeur (impériale) intérieure 28,5 in
Profondeur (métrique) extérieure 96,0 cm
Profondeur (métrique) intérieure 72,4 cm
Hauteur (impériale) extérieure 78,5 in
Hauteur (impériale) intérieure 58 in
Hauteur (métrique) extérieure 199,4 cm
Hauteur (métrique) intérieure 147,3 cm
Largeur (impériale) extérieure 56,5 in
Largeur (impériale) intérieure 52,5 po
Largeur (métrique) extérieure 143,5 cm
Largeur (métrique) intérieure 133,4 cm
Options de surveillance Sans fil
Enregistreur graphique Étalon
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Ampérage 15 A (CB)
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 230 V
Alimentation électrique 208-230 V, 50 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Concept écologique Écoénergétique
Réfrigérant R290
Capacité Boîtes (1064)
Capacité du portoir 7