Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs à ultra-basse température série TSX Universal
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 18070030 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Ultra-Low Freezer 400
Ultra-Low Freezer 500
Ultra-Low Freezer 600
Upright, Ultra-Low Freezer 700
Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 400
Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 500
Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 600
Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 700
Capacité:
2 in. boxes (700)
Boîtes de 2 in (400)
Boîtes de 2 po (400)
Boîtes de 2 po (500)
Boîtes de 2 po (600)
Boîtes de 2 po (700)
Capacité du portoir:
16 Racks
20 Racks
24 Racks
28 Racks
Capacité (métrique):
549 L
682 L
816 L
949 L
950 L
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Capacité Capacité du portoir Capacité (métrique) unitSize
18070030 Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 400 Boîtes de 2 in (400) 16 Racks 549 L 1 pièce
18090030 Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 500 Boîtes de 2 po (500) 20 Racks 682 L 1 pièce
18010040 Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 600 Boîtes de 2 po (600) 24 Racks 816 L 1 pièce
18080030 Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 700 Boîtes de 2 po (700) 28 Racks 949 L 1 pièce
30694889 Ultra-Low Freezer 400 Boîtes de 2 po (400) 16 Racks 549 L 1 pièce
30694888 Ultra-Low Freezer 500 Boîtes de 2 po (500) 20 Racks 682 L 1 pièce
30694890 Ultra-Low Freezer 600 Boîtes de 2 po (600) 24 Racks 816 L 1 pièce
31935505 Upright, Ultra-Low Freezer 700 2 in. boxes (700) 28 Racks 950 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18070030 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSX40086FA
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Congélateurs à ultra-basse température série TSX Universal. La nouvelle génération de notre technologie à ultra-basse température à laquelle les utilisateurs font le plus confiance, s’adapte à vos besoins, réduit votre impact environnemental et a été conçue de la manière la plus robuste qui soit.
TSX Universal : plus de 80 ans d’innovations accumulées dans ce congélateur à ultra-basse température de nouvelle génération. Reconnaissant l’impact de votre travail, nous donnons la priorité à la sécurité des échantillons et à la fiabilité. Nous avons une histoire de fabrication d’appareils de laboratoire à la pointe de la technologie, ce qui signifie que nous concevons des produits qui restent centrés sur les besoins de l’utilisateur. Le TSX Universal annonce une nouvelle ère de performances avec la technologie Universal V-Drive, procurant un contrôle plus strict et des délais de récupération plus courts. Couplé à une plage de points de consigne étendue, une tension universelle, un fonctionnement silencieux, des mises à jour logicielles simplifiées et plus encore, le TSX Universal s’adapte tout simplement à votre flux de travail. Redéfinir la durabilité, il est certifié ENERGY STAR avec une amélioration de l’efficacité de 32 %, labellisé ACT et produit dans une usine certifiée zéro-déchet en décharge. ULT TSX Universal : le summum de la fiabilité, durabilité et innovation.
Présentation du ULT TSX Universal, le résultat de 84 années d’innovation dans l’équipement de stockage à froid des laboratoires. Chez Thermo Fisher Scientific, nous reconnaissons l’impact profond de votre travail au-delà de la science, affectant des vies grâce aux découvertes.
Nos congélateurs à ultra-basse température assurent la fiabilité et la sécurité de vos précieux échantillons ; ils sont conçus méticuleusement pour satisfaire les exigences variées de la recherche. ULT TSX Universal redéfinit les normes avec ses caractéristiques de nouvelle génération. La technologie de refroidissement Universal V-Drive procure de meilleurs résultats dans tous les domaines : une variation de pics plus limitée, une uniformité, une stabilité, des temps de descente en température et de récupération plus rapides. Adaptable entre les flux de travail, cette plateforme offre commodité et facilité de gestion dans divers environnements.
Notre engagement pour la fiabilité ne faiblit pas. Des tests rigoureux de fiabilité sur le long terme et des tests de fin de ligne à 100 % garantissent que chaque appareil répond à nos normes de qualité strictes et disposent d'une garantie de pointe. Conçu durablement pour réduire l’impact environnemental. Certifié ENERGY-STAR et de 32 % plus efficace que notre série standard TSX, nos congélateurs à ultra-basse température sont conformes aux objectifs globaux de durabilité. Transparence en matière de durabilité, participation au label ACT et fabrication sans déchets soulignent notre engagement. Le congélateur ULT TSX Universal s’adapte aux besoins de ses utilisateurs avec des mises à niveau innovantes : tension universelle, plage de points de consigne élargie, délais de réouverture plus rapides et fonctionnement silencieux.
De plus, l'ULT TSX Universal introduit des caractéristiques à la pointe du progrès, notamment une alimentation électrique externe pour une intégration technologique intelligente et parfaite et des appareils spécialisés de qualité médicale de classe II exemptés de 510K conçus spécifiquement pour des usages tels que des banques du sang. S’appuyant sur l’expertise de notre série TSX, l'ULT TSX Universal est une solution robuste, efficace et axée sur l'utilisateur. Avec une histoire riche s’étendant sur 84 ans, notre engagement en faveur des progrès scientifiques reste inébranlable. Thermo Fisher Scientific : accélérer la science et les soins de santé grâce à des innovations révolutionnaires.
*1. Data is representative of performance and not published product specifications. Results should not be referenced in developing any regulatory parameters for specific customer usage. 2. Freezer performance will vary based on customer product volume, storage format, operating conditions, test methodology and performing recommended maintenance 3. Continuous product enhancements may, without notice, result in amendments or omissions to this technical data sheet. Thermo Scientific cannot accept responsibility for damage, injury, loss or expenses resulting from misapplication of the information herein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Congélateurs à ultra-basse température de la série TSX Universal, Capacité de 400 boîtes, 110/230 V, 50/60 Hz
Type Congélateur à ultra-basse température, vertical
Capacité (impériale) 19,4 ft3
Capacité (métrique) 549 L
Gamme de températures -40 °C à 86 °C
Résolution de la température 0,1 °C
Stabilité de la température 0,2 °C
Modèle de porte extérieur (1), intérieur (2)
No. of Doors 1
Retour au point de consigne après ouverture des portes 13 (20 °C Fonctionnement à température ambiante @ -75 °C) min
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Matériau de la cuve Acier laminé à froid
Isolation Panneaux d’isolation sous vide (VIP) + mousse de polyuréthane aqueuse (conformité SNAP)
Intérieur Acier inoxydable en option
Finition externe Acier peint laminé à froid
Étagères 3 réglables
Certifications/Conformité cULus, CE, ENERGYSTAR, EPA SNAP
Modèle Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 400
Affichage Écran LCD tactile
Roulettes 4 roulettes verrouillables 360°
Ports 2 ports d’accès arrière
Gamme de produits Série TSX Universal
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
ACT Label Oui
Dégivrage Manuel
Pic de variation à-80°C 4,7
Eau réfrigérée Non disponible
Dimensions (P x l x H) extérieures 37,6 x 28,3 x 78 in (95,5 x 71,9 x 198,1 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 28,3 x 23,1 x 51,2 in (71,9 x 58,8 x 130,1 cm)
Profondeur (impériale) extérieure 37,6 in
Profondeur (impériale) intérieure 28,3 in
Profondeur (métrique) extérieure 95,5 cm
Profondeur (métrique) intérieure 71,9 cm
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Sécurité d’accès Serrure standard, boucle pour cadenas, sécurité par points de consigne et réglages (carte d’accès à clé NFC en option)
Enregistreur de données intégré Température, événements, diagnostic
Protection des points de consigne 2 modes avec options de mot de passe complet ou PIN
Systèmes de secours En option CO2 ou LN2
Connectivité Compatible avec Thermo Scientific™ Instrument Connect
Compatibilité avec Smart View Prises intégrées pour accessoires 5 V et POE
Ampérage 8,9-4,9 A
Type de prise NEMA 5-15
Tension 100/230 V
Alimentation électrique 110/230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Phase Unique
Puissance Compresseur 938 W
Consommation d’énergie 0,38 kwh/jour/ft3 (ENERGY STAR)
Concept écologique Moins dangereux, moins de déchets, plus économe en énergie, conditionné de manière responsable, durée de vie prolongée
Compensation de tension ±10 %
Capacité en flacons 40 000 x 2 ml
Compresseur V-drive
Réfrigérant R290 (1re étape), mélange R170 + R290 (2e étape)
Capacité Boîtes de 2 in (400)
Capacité du portoir 16 Racks