Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs à ultra-basse température série TSX Universal
GREENER_CHOICE
Code produit 31935505 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Ultra-Low Freezer 400
Ultra-Low Freezer 500
Ultra-Low Freezer 600
Upright, Ultra-Low Freezer 700
Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 500
Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 600
Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 700
Capacité:
2 in. boxes (700)
Boîtes de 2 po (400)
Boîtes de 2 po (500)
Boîtes de 2 po (600)
Boîtes de 2 po (700)
Capacité du portoir:
16 Racks
20 Racks
24 Racks
28 Racks
Capacité (métrique):
549 L
682 L
816 L
949 L
950 L
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Capacité Capacité du portoir Capacité (métrique) Conditionnement
31935505 Upright, Ultra-Low Freezer 700 2 in. boxes (700) 28 Racks 950 L 1 pièce
18090030 Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 500 Boîtes de 2 po (500) 20 Racks 682 L 1 pièce
18010040 Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 600 Boîtes de 2 po (600) 24 Racks 816 L 1 pièce
18080030 Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 700 Boîtes de 2 po (700) 28 Racks 949 L 1 pièce
30694889 Ultra-Low Freezer 400 Boîtes de 2 po (400) 16 Racks 549 L 1 pièce
30694888 Ultra-Low Freezer 500 Boîtes de 2 po (500) 20 Racks 682 L 1 pièce
30694890 Ultra-Low Freezer 600 Boîtes de 2 po (600) 24 Racks 816 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31935505 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSX70086FAULTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25587.06€
    16341.53€ / 1 pièces
    Économisez 9245.53€
    36% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Congélateurs à ultra-basse température série TSX Universal. La nouvelle génération de notre technologie à ultra-basse température à laquelle les utilisateurs font le plus confiance, s’adapte à vos besoins, réduit votre impact environnemental et a été conçue de la manière la plus robuste qui soit.
TSX Universal : plus de 80 ans d’innovations accumulées dans ce congélateur à ultra-basse température de nouvelle génération. Reconnaissant l’impact de votre travail, nous donnons la priorité à la sécurité des échantillons et à la fiabilité. Nous avons une histoire de fabrication d’appareils de laboratoire à la pointe de la technologie, ce qui signifie que nous concevons des produits qui restent centrés sur les besoins de l’utilisateur. Le TSX Universal annonce une nouvelle ère de performances avec la technologie Universal V-Drive, procurant un contrôle plus strict et des délais de récupération plus courts. Couplé à une plage de points de consigne étendue, une tension universelle, un fonctionnement silencieux, des mises à jour logicielles simplifiées et plus encore, le TSX Universal s’adapte tout simplement à votre flux de travail. Redéfinir la durabilité, il est certifié ENERGY STAR avec une amélioration de l’efficacité de 32 %, labellisé ACT et produit dans une usine certifiée zéro-déchet en décharge. ULT TSX Universal : le summum de la fiabilité, durabilité et innovation.
Reliability at its core:
  • Manufactured excellence: built to the highest standards at our ISO 13485:2016 facilities
  • Proven durability: 10k+ hours of intensive lab and field runtime testing to help ensure long-term reliability
  • Proven quality: each unit undergoes rigorous end-of-line testing for quality control
  • Complete transparency: shipped with factory documentation and a certification of calibration*
  • Peace of mind: backed by our 12-year warranty** for long-term confidence
Built to perform, designed to protect:
  • Enhanced performance with universal V-Drive technology: adapts to user activity to help maintain peak performance and protect what matters most—your samples.
  • Stable temperatures: less than 4°C variation helps keep samples safe anywhere in the cabinet
  • Fast recovery: industry-leading 15-minute door recovery helps minimize temperature fluctuations and downtime
  • Rapid cooling, faster setup: reaches -80°C in under 5 hours—41% faster than previous models
  • Cost effective: uses 33% less energy than previous models , helping reduce costs and environmental impact
  • Quick sample access with active pressure relief: innovative pressure relief technology enables re-entry in just 30 seconds so you can retrieve samples as frequently as needed, helping minimize disruptions
  • Maximum protection & compact footprint: advanced vacuum insulation and environmentally friendly 0 GWP, water-blown foam insulation safeguard samples while providing a compact footprint
Greener by design
  • Less hazardous: uses non-hydrofluorocarbon (HFC) refrigerants and foam insulation which has a 0 GWP and Ozone Depleting Potential (ODP) and is water-blown, helping reduce chemical emissions and outgassing
  • Less waste: contains up to 70% recycled materials, with 90% of waste diverted from landfills at our zero-waste facility***†
  • More energy efficient: ENERGY STAR® certified†, helping reduce lab energy costs and environmental footprint
  • Responsibly packaged: uses non-hydrofluorocarbon (non-HFC) refrigerants with low Global Warming Potential (GWP) and foam insulation, with 0 GWP and Ozone Depleting Potential (ODP), that is water-blown, helping reduce chemical emissions and outgassing
  • Extended life: offers a 12-year warranty, longer than any comparable product on the market
Enhanced experience, optimized for ease
  • Lab-ready convenience: universal voltage, multiple size options, and whisper-quiet operation for easy installation and compatibility
  • Reliable storage and organization: ergonomic handle helps ensure an airtight seal to prevent temperature fluctuations, while adjustable racking maximizes storage efficiency
  • Enhanced security and monitoring: 7 in. UI helps streamline operations, optional HID access enhances security, built-in power and outputs enable real-time monitoring and diagnostics, and an optional lightbar allows instant unit status visibility
  • Easy frost management: 7-point gasket design with an adjustable perimeter heater helps minimize frost build up for easier maintenance
  • Seamless integration: built-in ports for LN2, CO2, and monitoring probes helps ensure compatibility with your lab setup
*Shipped documents:
Certificate of conformance, CE declaration of conformance, certificate of calibration, QC test log sheets, and QC temperature graphs.
**Restrictions and exclusions apply. Warranty is void if the unit is not maintained as set forth in the operation.
***Zero waste defined as 90% of non-hazardous waste diverted from landfill, waste to energy and incineration.
† Information not applicable to TSX Universal ULT freezers with '-ULTS' in the part number (TSX40086FA-ULTS, TSX50086FA-ULTS, TSX60086FA-ULTS.)
*1. Data is representative of performance and not published product specifications. Results should not be referenced in developing any regulatory parameters for specific customer usage. 2. Freezer performance will vary based on customer product volume, storage format, operating conditions, test methodology and performing recommended maintenance 3. Continuous product enhancements may, without notice, result in amendments or omissions to this technical data sheet. Thermo Scientific cannot accept responsibility for damage, injury, loss or expenses resulting from misapplication of the information herein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Ultra-Low Freezer, Upright
Capacité (impériale) 33.5 cu. ft.
Capacité (métrique) 950 L
Gamme de températures -40°C to -86°C
Résolution de la température 0.1°C
Stabilité de la température 0.2°C
Modèle de porte Outer (1), Inner (2)
No. of Doors 1
Retour au point de consigne après ouverture des portes 20 min. (room temperature 20°C, operating temperature -75°C).
Matériau de la hotte Scratch-resistant Painted Steel
Matériau de la cuve Cold-rolled Steel
Isolation Vacuum Insulation Panel (VIP) + Water Foam Polyurethane Foam (SNAP Compliant)
Intérieur Stainless steel optional
Étagères 3 Adjustable, 1 Fixed
Certifications/Conformité cULus, CE, UKCA, RoHS
Modèle Upright, Ultra-Low Freezer 700
Affichage Touchscreen LCD
Roulettes 4 universal castors with locking device
Ports Two rear access ports
Garantie Warranty periods vary by country, please contact us for more information
Dégivrage Manual
Pic de variation à-80°C 3.5°C
Eau réfrigérée Not Available
Dimensions (P x l x H) extérieures 37.6 x 45.2 x 78 in. (95.5 x 114.8 x 198.1 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 28.3 x 40.1 x 51.2 in. (71.9 x 101.9 x 130.0 cm)
Options de surveillance Audible and Visual High and Low Temperature Alarms
Sécurité d’accès Security of standard key locks, padlock rings, set points and settings (optional access via NFC password access card)
Protection des points de consigne Two modes, full password or PIN option
Systèmes de secours Optional CO2 or LN2 backup system
Connectivité Compatible with Thermo Scientific instrument connections
Compatibilité avec Smart View Onboard accessory 5 V and POE outlets
Ampérage 8.9 to 4.9 A
Type de prise China
Tension 100/230 V
Alimentation électrique 100/230 V, 50/60 Hz
Consommation d’énergie 8
Concept écologique ACT Ecolabel (Platinum)
Compensation de tension ±10%
Capacité en flacons 70,000 x 2 mL
Compresseur V-drive
Réfrigérant R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage)
Capacité 2 in. boxes (700)
Capacité du portoir 28 Racks