Learn More
Thermo Scientific TUBASSY 8mm x 16mm, NS Y Pump segment 8mm x 16mm Y
Marque:  Thermo Scientific SH3B6531
TUBASSY 8mm x 16mm, NS Y Pump segment 8mm x 16mm Y
Code produit. 17889736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00€
    950.05€ / 10 pièces
    Économisez 204.95€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-02-2027