Learn More
BD Adaptateurs Luer Vacutainer™
Description
Le système BD Vacutainer™ est un système fermé conçu et testé de manière optimale pour contrôler la variabilité pré-analytique tout au long du processus de prélèvement et de manipulation des échantillons.
- Fournit un échantillonnage de prélèvements stérile, sécurisé et sûr pour des résultats rapides, précis et cohérents
- Offre la sécurité d’un raccord Luer fileté et verrouillable, remplaçant un dispositif Luer-Slip
- Sans latex et compatible avec un raccord Luer femelle ou un site IV sans aiguille conçu pour l’accès au Luer Lock
- Utilisé avec le porte-tube à usage unique BD Vacutainer™ et les tubes de prélèvement sanguin évacué
Specifications
Specifications
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Prélèvement sanguin à partir d’un cathéter, d’un site IV sans aiguille, d’une aiguille hypodermique ou de tout raccord Luer femelle ; Pour une manipulation sûre et facile |
| À utiliser avec (équipement) | Porte-tubes à usage unique Vacutainer™ et tubes de prélèvement sanguin évacué Vacutainer™ |
| Comprend | Avec adaptateur Luer |
| Sans latex | Oui |
| Type de produit | Adaptateurs pour tubes et porte-tubes |
| Stérilité | Stérile |