Learn More
IKA™ Broyeur Tube Mill Control
Code produit 13440607 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13440607 40 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13440607 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0004180000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2758.34€
    2561.00€ / 1 pièces
    Économisez 197.34€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Nouveauté mondiale brevetée, le modèle Tube Mill Control est un broyeur par lots doté d’une chambre de broyage jetable, évitant ainsi la possibilité de contamination croisée et les efforts de nettoyage.
  • La chambre de broyage et le capot sont en matériau transparent, ce qui permet d’observer les tests à tout moment
  • Le broyeur peut être utilisé pour les matériaux durs (jusqu’à une dureté de 5 sur l’échelle de Mohs), secs et fragiles
  • Convient particulièrement au broyage de graines telles que le maïs et le blé
  • Le broyeur ne démarre que lorsque le capot est fermé, sinon, un message d’erreur s’affiche
  • Le moteur et la chambre de broyage sont fermés par un joint labyrinthe - aucune poussière ne peut s’échapper de la chambre ou pénétrer dans le moteur
  • Affichage OLED multilingue organisé clairement
  • Minuteur réglable de 5 secondes à 3 minutes
  • Interface USB pour le contrôle et la documentation de tous les paramètres
  • Fonctionnement par intervalles disponible
  • Vitesse infiniment variable de 5000 à 25000 tr/min
  • Divers modes de fonctionnement
  • Vitesse et délai de sécurité réglables
  • Conditions de test programmables et mémorisables
  • Affichage des codes d’erreur
  • Fonctionnement facile grâce au clavier tactile
  • Fonctionnement silencieux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Broyeur par lots de tubes
Capacité (métrique) 40 mL
Dimensions (L x l x H) 300 x 180 (l) x 170 mm
Type d’affichage OLED, multilingue
Alimentation électrique 220/240/100/120 V, 50/60 Hz, 100 W
À utiliser avec (application) Broyage de matériaux durs, secs et fragiles
Temps de broyage 5 s à 3 min
Dureté 5 Mohs max.
Hauteur (métrique) 170 mm
Interface USB
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau Acier inoxydable
Granulométrie 10 mm max.
Vitesse 5000 à 25 000 tr/min
Tension 220/240 V, 100/120 V
Watts 100 W
Poids (métrique) 2,7 Kg
Largeur (métrique) 180 mm
Fréquence 50/60 Hz