Learn More
Buerkle™ Brosse de nettoyage pour tubes
Code produit 10578411 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
40 cm
60 cm
80 cm
100 cm
300 cm
Diamètre (métrique) des poils:
25 mm
50 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) des poils Conditionnement
10578411 100 cm 25 mm 1 pièce
10108161 40 cm 25 mm 1 pièce
10066231 100 cm 50 mm 1 pièce
15386277 300 cm 50 mm 1 pièce
10630333 60 cm 25 mm 1 pièce
10371132 80 cm 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10578411 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53040100
En stock
La brosse de nettoyage pour tubes est idéale pour le nettoyage échantillonneurs de zones.
  • En PVC et acier inox
  • Disponible en plusieurs longueurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Brosse nettoyante
Matériau des poils Polyamide
Bristle Type Half Hard
Color-coded No
Matériau de la poignée Stainless Steel
Type de poignée Ergonomic
Types de pointes Without Tip
Stérilité Non-sterile
Diamètre (métrique) des poils 25 mm
À utiliser avec (application) Utilisé pour le nettoyage
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur de zone
Longueur (métrique) 100 cm
Matériau PVC, acier inoxydable