Learn More
Löser™ Tube de drainage pour osmomètre
Product Code. 11960557
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Osmomètre type 15/16
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec (équipement) Unit Size
11960557 Osmomètre type 15/16 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11960557 Supplier Löser™ Supplier No. 0.01.0007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.95€
    1.68€ / 1 pièces
    Économisez 1.27€
    43% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Assure la précision lors du nettoyage de l’aiguille et du trou d’aiguille d’un osmomètre automatique. Le tube de drainage Loeser™ pour osmomètre s’adapte à la bouteille de drainage.
  • Utilisé avec une bouteille de drainage
  • Pour nettoyer l’aiguille et le trou d’aiguille des osmomètres automatiques
  • Longueur : 300 mm
Specifications
Type de produit Tube de drainage 300 mm
À utiliser avec (équipement) Osmomètre type 15/16
À utiliser avec (application) Nettoyage de l’aiguille de l’osmomètre et du trou de l’aiguille