Learn More
BOLA Raccords d'extrémité de tube
Code produit 10165161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Lilas
Noir
Orange
Rouge
Vert
Diamètre (métrique) externe:
1,6 mm
1,61 mm
3,2 mm
Conditionnement:
10 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10165161 Blanc 3,2 mm 10 pièces
10593822 Blanc 1,61 mm 10 pièces
10506132 Blanc 1,6 mm 10 pièces
10308951 Noir 3,2 mm 10 pièces
10174491 Rouge 1,6 mm 10 pièces
10083461 Rouge 3,2 mm 10 pièces
10093461 Orange 3,2 mm 10 pièces
10787692 Jaune 1,6 mm 10 pièces
10369041 Jaune 3,2 mm 10 pièces
10698831 Vert 1,6 mm 10 pièces
10707532 Bleu 1,6 mm 10 pièces
10319191 Lilas 1,6 mm 10 pièces
10175451 Lilas 3,2 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10165161 Fournisseur BOLA Code fournisseur F 70212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.89€
    12.36€ / 10 pièces
    Économisez 5.53€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Raccords d'extrémité de tube avec rondelles
  • Raccords d'extrémité de tube.
  • Avec filetage mâle UNF¼ dans. 28 rondelles G en PA sont incluses dans la livraison.
  • Unité d'emballage : 10 pièces, les quantités commandées différentes sont arrondies au facteur 10 supérieur.
Spécification
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 3,2 mm
Diamètre (métrique) interne 1.6 mm