Learn More
BOLA Raccords de tubes, coude
Code produit 10796732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 mm
8 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10796732 14 mm 1 pièce
10545201 4 mm 1 pièce
10568652 8 mm 1 pièce
10155011 12 mm 1 pièce
10706742 16 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10796732 Fournisseur BOLA Code fournisseur D 50416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.11€
    68.27€ / 1 pièces
    Économisez 17.84€
    20% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
Raccords de tubes, coude en PTFE, écrou en PTFE renforcé de fibres de verre
  • Raccord coudé pour tube en PTFE, deux connexions avec écrous en PTFE renforcé de fibres de verre.
  • Résistance chimique universelle, le produit n’est exposé qu’au PTFE
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Diamètre (métrique) 14 mm
Autoclavable Autoclavable
Couleur blanc
Flexibilité Rigide