Learn More
Nabertherm™ Four à tube compact avec contrôleur B510
Code produit 17368079 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
max. (métrique):
1200°C
1300°C
Largeur (métrique):
434 mm
670 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit max. (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
17368079 1300°C 670 mm 1 pièce
17318079 1200°C 434 mm 1 pièce
17328079 1300°C 434 mm 1 pièce
17358079 1200°C 670 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17368079 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur R252L3AN
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Fours tubulaires compacts utilisables durant une variété d’applications universelles.Four tubulaire Nabertherm™ avec régulateurs 510B équipés d’un tube de travail standard en céramique C530 et avec deux bouchons en fibre, pour un rapport qualité/pri
  • Modèle mono-surface standard
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Diamètre extérieur du tube de 50 à 170 mm, longueur chauffée de 250 à 1 000 mm
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
Contrôleur B510
  • NTLog Basic pour Nabertherm contrôleur : enregistrement des données de processus avec une clé USB
  • Cinq programmes et quatre segments
  • Horloge en temps réel et tube automatique
  • Affichage blanc/bleu ordinaire des messages d’état en lettres claires
  • Saisie des données avec cadran et boutons à molette
  • Bouton Skip (Ignorer) pour tout saut segmenté
  • Entrée du programme par étapes de 1 °C ou 1 min.
  • Configuration possible de l’heure de début et du compteur d’heures de fonctionnement
  • Interface optionnelle pour logiciel VCD
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Specifications
Type de contrôleur B510
Zone chauffée 500 mm
max. (métrique) 1300°C
Type Four tubulaire compact
Affichage Affichage LC bleu / blanc, uni
Matériau Acier inoxydable
Largeur (métrique) 670 mm
Hauteur (métrique) 508 mm
Profondeur (métrique) 340 mm
Diamètre (métrique) Tube de procédé 50 mm
Poids à l’expédition (métrique) 34 kg