Learn More
IKA™ Broyeur Tube Mill 100 Control
Code produit 15483175 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
220/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15483175 220/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15483175 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020007144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00€
    2777.00€ / 1 pièces
    Économisez 208.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-11-2026
Le broyeur Tube Mill 100 est un broyeur par lots avec des chambres de broyage jetables. Évite toute contamination croisée et les efforts de nettoyage.
Le broyeur Tube Mill 100 convient à de plus grandes chambres de broyage avec un volume maximum de 100 ml (MT 100). La chambre de broyage et le capot sont en matériau transparent, ce qui permet d’observer les tests de broyage à tout moment. Le broyeur peut être utilisé pour les matériaux durs (jusqu’à une dureté de 5 sur l’échelle de Mohs), secs et friables. Il convient particulièrement au broyage des graines telles que le maïs et le blé. Le broyeur ne démarre que lorsque le capot est fermé, pour une utilisation en toute sécurité.
  • Peut être utilisé pour les matériaux durs, secs et fragiles
  • Convient particulièrement au broyage de graines telles que le maïs et le blé
  • Doté d’un capot de protection transparent, qui doit être fermé pour que le broyeur fonctionne
  • Affichage OLED multilingue clair (y compris affichage du code d’erreur)
  • Possibilité de fonctionnement par intervalles
  • Vitesse infiniment variable
  • Divers modes de fonctionnement
  • Vitesse et délai de sécurité réglables
  • Conditions de test programmables et mémorisables
  • Résultats des tests reproductibles
  • Clavier à effleurement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Dimensions (L x l x H) 180 x 212 x 300 mm
Type d’affichage OLED
Alimentation électrique 220/240, 100/120, 100 V, 50, 60 Hz, 100 W
Temps de broyage 5 s à 3 min
Dureté 5 Mohs
Comprend Interface ISB, clavier tactile, 3 chambres de broyage (1 MT 40, 1 MT 100 et 1 MMT 40)
Vitesse 5000 à 25 000 tr/min
Tension 220/240 V
Watts 100 W
Poids (métrique) 2,8 kg
Fréquence 50/60 Hz