Description
100/boîte murale épaisse en polycarbonate, 1 ml
- Pièce de tube
- 1 mL
- 100/paquet
Spécification
Spécification
| Type | Tube |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor S150-AT Réf. 45582 S140-AT Réf. 45978, rotor A120-AT2 Réf. 45583, rotor S55-S Réf. 45594 |
| Capacité | 1 mL |
| FCR max. | 1 048 684 x g |
| Vitesse max. | 150 000 tr/min |
| Diamètre (métrique) extérieur | 11 mm |
| Longueur (métrique) | 34 mm |
| Nb par paquet | 100/paquet |