Learn More
Scientific Industries Racks de tubes à essai, compacts
Description
- Convient aux tubes de tout matériau
Spécification
Spécification
| Capacité | Tubes |
| Dimension du tube | Jusqu’à 29 mm de diamètre |
| Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
| Poids (impériale) | 1 lb |
| Poids (métrique) | 0,45 kg |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Agitation de tubes de différentes tailles et matériaux |
| À utiliser avec (équipement) | Modèles à serrage à cliquet Multi Vortex-Genie, Mini Orbital-Genie 300 / modèles de serrage à cliquet Genie Temp-Shaker |
| Nbre de positions | 12 |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |