Learn More
Fisherbrand™ Support à roulements pour tubes
Code produit 17981472 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Support à roulements pour tubes, grand
Support à roulements pour tubes, petit
Dimension du tube:
10 ml, 15 ml
3,5 à 7 ml
Conditionnement:
3 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Dimension du tube Conditionnement
17981472 Support à roulements pour tubes, petit 3,5 à 7 ml 3 pièces
17971472 Support à roulements pour tubes, grand 10 ml, 15 ml 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17981472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.90€
    43.88€ / 3 pièces
    Économisez 17.02€
    27% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Solution efficace et pratique pour les flux de flux de roulements à tube.
Augmentez la capacité de votre flux de travail. Chaque Fisherbrand Le support pour rouleaux tubulaires peut accueillir 10 tubes, doublant ou triplant ainsi la capacité de votre équipement de rouleau tubulaire.
  • Gain de temps de traitement - Le traitement par lots importants réduit le nombre de cycles de rouleaux nécessaires aux procédures de laboratoire
  • Économies réalisées : permet de traiter davantage de tubes sans avoir à investir dans plusieurs machines pour traiter le même nombre de tubes.
  • Gain d'espace précieux - Capacité supplémentaire particulièrement utile lorsque la capacité des incubateurs est limitée.
  • Roulement de tubes précis et efficace
  • L'axe du porte-tube est parallèle à l'axe du rouleau pour une rotation horizontale pure permettant une manipulation contrôlée de l'échantillon.
  • Assure un mélange plus doux – Le rouleau à tubes ralentit le processus. RPM du tube assurant un mélange plus lent (Nouveau RPM Calcul = [Valeur de vitesse] x 0,26)
  • Préserve l'intégrité de l'échantillon : une vitesse réduite et contrôlée atténue les dommages cellulaires, réduisant ainsi les erreurs d'échantillonnage telles que l'hémolyse.
  • Organiser les échantillons avant et après le mélange
  • Utilisez-le comme support de rangement pour tubes à la verticale ou plongez-le dans un bain de glace.
  • Sa construction en polypropylène lui confère une résistance à l'usure et assure une stérilisation fiable par autoclavage.
  • Anneaux en silicone pour une rotation fluide et un contact doux avec le rouleau
Spécification
Capacité 10 tubes
Dimension du tube 3,5 à 7 ml
Type de produit Support à roulements pour tubes, petit
Matériau Polypropylène, silicone
Poids (impériale) 0.6 lb.
Poids (métrique) 0.27 kg
Couleur Bleu
À utiliser avec (application) Tubos de transporte, de fondo cónico, para recolección de sangre y cultivo (3,5 a 7 mL) de hasta 10 a 17 mm
Comprend Paquet de 3 supports