Learn More
Heidolph™ Ensemble de tubulures
Code produit 10188031 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (impériale):
39,4 pi
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (impériale) Conditionnement
10188031 39,4 pi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10188031 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5913500000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00€
    204.00€ / 1 pièces
    Économisez 19.00€
    8% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Ensemble de tubulures pour les raccordements de vide et d’eau.
Kit de tubulure avec une pièce de 12 m incluant des colliers de serrage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau PTFE
Longueur totale (impériale) 39,4 pi
Longueur totale (métrique) 12 m
À utiliser avec Évaporateurs rotatifs
Stérilité Non stérile
Comprend Tube à vide de 6,25 m, tuyaux d’eau de 6,25 m, colliers de serrage
Type de produit Kit à vide