Learn More
UVP Tube de rechange pour station de travail PCR UV/UV2
Code produit 12341153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance en watts:
15 W
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance en watts Conditionnement
12341153 15 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12341153 Fournisseur UVP Code fournisseur 34008701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Remplacez les tubes de lumière vieillissants par des pièces de rechange de qualité. Le tube de rechange UVP Ultra Violet Product™ pour station de travail PCR UV/UV2 maintiendra votre station de travail PCR UV en bon état de fonctionnement.
  • Convient aux stations de travail PCR UV/UV2
  • Lumière blanche de 15 W
Spécification
Source lumineuse UV
Tension 230 V
Puissance en watts 15 W
Couleur Blanc
Alimentation électrique 15 W, 230 V, 50 Hz
À utiliser avec (équipement) Station de travail PCR UV/UV2
Longueur (métrique) 457 mm
Fréquence 50 Hz