Learn More
Sartorius Milieux de culture en tube pour unités de filtration sur membrane Sartorius : Gélose au jus de tomate
Code produit 11736025 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
:
Gélose jus de tomate, 50 tubes de 20 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11736025 Gélose jus de tomate, 50 tubes de 20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11736025 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 14140K
Le tube de milieu permet de réaliser des gains de temps et de coût
Le milieu de culture classique pour les microorganismes est un milieu de gélose. Il peut être utilisé pour la méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe. Les milieux de gélose en tubes sont à verser dans des plaques de gélose. Le contenu d'un tube suffit pour deux boîtes de Petri de 90 mm ou trois de 60 mm.
  • Tubes de 20 mL, 50 tubes par boîte
  • Conforme aux normes internationales relatives aux formules
  • Qualité homogène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Origine de la fabrication Allemagne
Type de milieu Gélose au jus de tomate
Stérilité Stérile
Type de test Détection microbienne
Volume plein 20 ml
À utiliser avec (application) Méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe, pour la détermination de l’Oenococcus oeni et autres organismes abîmant le vin
Type d’emballage Flacon
Quantité 20 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • X50 20ML MEDIA JUS TOMATE ST
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose