Learn More
Sartorius Milieux de culture en tube pour unités de filtration sur membrane Sartorius : Gélose au sérum d’orange (pH 5,5)
Code produit 10796662 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 ml
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10796662 20 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10796662 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 14130K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    223.00€ / 50 pièces
    Économisez 24.00€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le tube de milieu permet de réaliser des gains de temps et de coût
Le milieu de culture classique pour les microorganismes est un milieu de gélose. Il peut être utilisé pour la méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe. Les milieux de gélose en tubes sont à verser dans des plaques de gélose. Le contenu d'un tube suffit pour deux boîtes de Petri de 90 mm ou trois de 60 mm.
  • Tubes de 20 mL, 50 tubes par boîte
  • Conforme aux normes internationales relatives aux formules
  • Qualité homogène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Aspect Orange
Couleur Orange
Pays d’origine Allemagne
Forme Liquide
Format Tube
Origine de la fabrication Allemagne
Type de milieu Gélose au sérum d’orange (pH 5,5)
Méthode de préparation Préparé
Type de produit Milieu de culture
Stérilité Stérile
Classe d’organisme cible Bacteria
Type de test Détection microbienne
Volume plein 20 ml
Type de produit final Microorganismes
À utiliser avec (application) Méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe, pour la détermination de micro-organismes tolérants à l’acide
À utiliser avec (équipement) Sartorius Unités de filtration membranaire
Type d’emballage Flacon
Quantité 20 ml