Learn More
Sartorius Milieux de culture en tube pour unités de filtration sur membrane Sartorius : Bouillon VLB-S7-S
Code produit 10612592 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 ml
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10612592 20 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10612592 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 14127K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    256.00€ / 50 pièces
    Économisez 27.00€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le tube de milieu permet de réaliser des gains de temps et de coût
Le milieu de culture classique pour les microorganismes est un milieu de gélose. Il peut être utilisé pour la méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe. Les milieux de gélose en tubes sont à verser dans des plaques de gélose. Le contenu d'un tube suffit pour deux boîtes de Petri de 90 mm ou trois de 60 mm.
  • Tubes de 20 mL, 50 tubes par boîte
  • Conforme aux normes internationales relatives aux formules
  • Qualité homogène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Aspect Vert
Type de bouillon Bouillon VLB-S7-S
Couleur Vert
Pays d’origine Allemagne
Détecte Lactobacillis, pédiocoques
Forme Liquide
Format Tube
Origine de la fabrication Allemagne
Type de milieu Bouillon VLB-S7-S
Méthode de préparation Prêt à l’emploi
Type de produit Bouillon
Stérilité Stérile
Classe d’organisme cible Bacteria
Type de test Détection microbienne
Volume plein 20 ml
Type de produit final Microorganismes
À utiliser avec (application) Détermination des lactobacilles et des pédiocoques et d’autres organismes abîmant la bière
À utiliser avec (équipement) Sartorius Unités de filtration membranaire
Conditions d’incubation 26 °C à 28 °C
Temps d’incubation 5 à 7 jours
Type d’emballage Flacon
Quantité 20 ml
Type d’échantillon Bière
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • X50 20ML MEDIA VLB-S7-S ST
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose