Learn More
Sartorius Milieux de culture en tube pour unités de filtration sur membrane Sartorius : Gélose à moût
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
Le milieu de culture classique pour les microorganismes est un milieu de gélose. Il peut être utilisé pour la méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe. Les milieux de gélose en tubes sont à verser dans des plaques de gélose. Le contenu d'un tube suffit pour deux boîtes de Petri de 90 mm ou trois de 60 mm.
- Gélose de moût : pour la détermination des levures et des moisissures
- Tubes de 20 mL, 50 tubes par boîte
- Conforme aux normes internationales relatives aux formules
- Qualité homogène
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de milieu | Gélose à moût |
| Stérilité | Stérile |
| Type de test | Détection microbienne |
| Volume plein | 20 ml |
| À utiliser avec (application) | Méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe, pour la détermination de la numération totale |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 20 ml |