Learn More
MedChemExpress Tubeimoside I
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 1319.44 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 102040-03-9 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 99.07% |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (75.79 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | Tubeimoside-1∣ Lobatoside-H |
| Cible | Apoptosis |
| Afficher plus |
Nom du produit
Individuate un'opportunità di miglioramento?