Learn More
MedChemExpress Tubeimoside I
Code produit 16449168
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16449168 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16449168 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0890
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Tubeimoside I(Lobatoside-H) is an extract from Chinese herbal medicine Bolbostemma paniculatum (MAXIM.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 1319.44 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 102040-03-9
Type de produit Natural Products
Pureté 99.07%
Solubilité DMSO : 100 mg/mL (75.79 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme Tubeimoside-1∣ Lobatoside-H
Cible Apoptosis