Learn More
Benchmark Scientific Tube incliné et appareil rotatif TubeRoller
Code produit 15435433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15435433 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15435433 Fournisseur Benchmark Scientific Code fournisseur R3005E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1201.66€
    898.48€ / 1 pièces
    Économisez 303.18€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le TubeRoller assure un mélange homogène et délicat des échantillons dans divers récipients, notamment Vacutainer™ tubes, flacons, tubes à essai et flacons à rouleaux. Une extrémité du TubeRoller est surélevée pour créer un mouvement d’onde qui permet un mélange plus approfondi.
  • Mouvement de roulement doux
  • Lisse, inclinable de 5°
  • Assure un mélange homogène
  • Une extrémité surélevée produit une action semblable à une onde pour un mélange complet
  • Peut accueillir des tubes et flacons de diamètres allant de 8 à 200 mm
  • Conçu pour les laboratoires de recherche, les laboratoires cliniques et les bureaux de médecins
Spécification
Angle de rotation ±5°
Vitesse de rotation 38 tr/min
Tension 230 V
Puissance 50 W
Fréquence 50 Hz
Matériau Aluminium revêtu de poudre
Hauteur (impériale) 3,5 in
Hauteur (métrique) 9 cm
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 45 cm
Largeur (impériale) 7 in
Largeur (métrique) 18 cm
Poids à l’expédition (impériale) 10 lb
Poids à l’expédition (métrique) 4,5 kg
Modèle TubeRoller
Plage d’humidité > 80%