Learn More
Grant Instruments Tubes pour densitomètre
Code produit 30274381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
18 ml
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30274381 18 ml 100 pièces
30274336 15 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30274381 Fournisseur Grant Instruments Code fournisseur DEN TUBE 18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.55€
    75.00€ / 100 pièces
    Économisez 7.55€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Tube à essai en verre. Bouchon en polypropylène borosilicate haute résistance avec coussinet en silicone
  • Tubes à essai en verre
  • 100 pièces/boîte
  • À utiliser avec les modèles DEN-1, DEN-1B et DEN-600
  • Disponible en 16 mm/15 mL et 18 mm/18 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon Polypropéléne
Couleur Concluant
Capacité (métrique) 18 ml
Matériau Verre borosilicaté
Forme Cylindrique
Jetable Réutilisable
À utiliser avec den-1, den-1B, den-600
Quantité 100/Pk.
Avec rebord Non
Diamètre (métrique) interne 15.5 mm
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Hauteur (métrique) 100 mm
Diamètre (métrique) 18 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube en verre réutilisable
Épaisseur de paroi 0.2 mm
Forme du fond Arrondi
Diamètre (impériale) 0,71 in
Diamètre (impériale) interne 0,69 in
Hauteur (impériale) 3,94 in