Learn More
Thermo Scientific™ Tubes et bouchons bombés, barrette de 8
Code produit 10249393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Type de produit:
Tubes, 8 barrette
Quantité:
10 packs de 12 barrettes
250 barrettes
Conditionnement:
120 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de produit Quantité Conditionnement
10249393 Naturel Tubes, 8 barrette 250 barrettes -
10475353 Naturel Tubes, 8 barrette 10 packs de 12 barrettes 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10249393 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0266
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
En stock
Optimisez la PCR et la qPCR avec ces barrettes de tubes de 0,2 ml, disponibles en 8 tubes par barrette en plusieurs couleurs ou 12 tubes par barrette.
Les barrettes de tubes de 0,2 ml sont compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0,2 ml. Elles sont conçues pour les applications PCR et qPCR.
Plusieurs options de bouchons sont disponibles, notamment un bouchon ultra-transparent, idéal pour les dosages qPCR. Les bouchons assurent une obturation étanche fiable et sont faciles à appliquer et retirer. Les bouchons augmentent la capacité totale du tube à 0,25 ml.
Points clés
  • Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml de 8 tubes par barrette, avec une capacité maximale de tube de 0,25 ml après leur fermeture
  • Scellables à l’aide de barrettes de bouchons plats et bombés
  • Options de bouchons ultra-transparents disponibles pour les dosages qPCR
Applications
  • PCR
  • qPCR
  • PCR en temps réel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Couleur Naturel
Volume (métrique) de travail 0,2 mL
Volume (métrique) 0,25 mL
Quantité 250 barrettes
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Vitesse de réaction Étalon
Type de bouchon Bouchons bombés
Nbre de puits 96
Format 250 tubes à barrettes et bouchons
Type de produit Tubes, 8 barrette