Learn More
Berthold Technologies Tubes for Luminescence
Description
- Compatible with all standard tube luminometers.
- Made of polystyrene.
- Low luminescence background.
- Available in different volumes: 5 mL (standard, 12 x 75 mm) (3000 pieces/box), 3 mL (12 mm x 47 mm) (1000 pieces/box) and 3.5 mL (12 mm x 55 mm) (2000 pieces/box) .
Specifications
Specifications
| Type | Tube |
| Volume (métrique) de distribution | 3 mL |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Luminescence |
| À utiliser avec (équipement) | Sirius 2 LB 9526 Tube Luminometer |
| Hauteur (métrique) | 47 mm |
| Largeur (métrique) | 12 mm |