Learn More
Berthold Technologies Tubes for Luminescence
Code produit 31908722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) de distribution:
3 mL
3.5 mL
5 mL
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
3000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) de distribution unitSize
31908722 5 mL 3000 pièces
31908721 3 mL 1000 pièces
31908715 3.5 mL 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31908722 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 9778
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes with a diameter of 12 mm for standard tube luminometers.
  • Compatible with all standard tube luminometers.
  • Made of polystyrene.
  • Low luminescence background.
  • Available in different volumes: 5 mL (standard, 12 x 75 mm) (3000 pieces/box), 3 mL (12 mm x 47 mm) (1000 pieces/box) and 3.5 mL (12 mm x 55 mm) (2000 pieces/box) .
Spécification
Type Tube
Volume (métrique) de distribution 5 mL
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) Sirius 2 LB 9526 Tube Luminometer
Hauteur (métrique) 75 mm
Largeur (métrique) 12 mm