Learn More
Labconco™ Tubes avec tiges pour systèmes d’évaporation RapidVap™ N2
Code produit 11761569 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 mL
170 mL
Quantité:
8 / boîte
Conditionnement:
8 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Quantité Conditionnement
11761569 170 mL 8 / boîte 8 pièces
11741569 2,0 mL 8 / boîte 8 pièces
11731569 1,5 ml 8 / boîte 8 pièces
11721569 0,5 ml 8 / boîte 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11761569 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7926908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00€
    1365.80€ / 8 pièces
    Économisez 174.20€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Tubes en verre borosilicaté à utiliser avec les systèmes d’évaporation Labconco RapidVap N2.
Tubes en verre borosilicaté à utiliser avec les systèmes d’évaporation RapidVap N2 uniquement. Les tubes en verre rodé offrent un meilleur ajustement et un meilleur transfert de chaleur pour des taux d’évaporation plus rapides. Les tiges sont conçues pour être utilisées avec les déterminations programmées de points finaux Cool-Zone. Pour minimiser le temps d’évaporation, il faut utiliser le tube avec la tige de point final adaptée. Par exemple, si un point final de 1,5 ml est désiré, la sélection du tube 7913500 avec un volume de point final de 3,0 ml maximum entraînerait une période inutilement longue pour évaporer les derniers 1,5 ml dans la tige. Les tubes à fond plat sont destinés à être utilisés dans les applications où les échantillons sont prélevés à sec. Chaque tube gradué de 600 ml a une capacité d’échantillonnage allant jusqu’à 450 ml lors d’un vortex. Chaque tube gradué de 170 ml a une capacité d’échantillonnage allant jusqu’à 125 ml lors d’un vortex.
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Type Tube d’évaporateur
À utiliser avec (équipement) Système d’évaporation de N2 RapidVap™
Quantité 8 / boîte
Volume (impériale) de l’échantillon 4,22 oz.
Volume (métrique) 170 mL
Volume (métrique) d’échantillon 125 mL
Poids (impériale) 4 lb
Poids (métrique) 1,8 kg