Learn More
TPP Techno Plastic Products AG TubeSpin™ Bioreactor
Code produit 17251766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 ml
600 ml
Product Type:
Bouchon à vis filtrant
Conique, bouchon à vis avec filtre
Rond, bouchon à vis avec filtre
Conditionnement:
1000 pièces
180 pièces
800 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Product Type Conditionnement
17251766 600 ml Conique, bouchon à vis avec filtre 1000 pièces
17205426 50 ml Rond, bouchon à vis avec filtre 180 pièces
15385977 15 ml Bouchon à vis filtrant 800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17251766 Fournisseur TPP Techno Plastic Products AG Code fournisseur 80600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00€
    193.50€ / 1000 pièces
    Économisez 165.50€
    46% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
TubeSpin™ Bioreactor, cellules en suspension
  • TPP TubeSpin™ Les bioréacteurs ont démontré leurs avantages dans le criblage à grande échelle et l'optimisation du développement des procédés des systèmes de cellules en suspension.
  • Les paramètres importants pour la mise à l'échelle de la production peuvent être évalués avec de petites quantités, maximisant ainsi le nombre d'expériences parallèles menées simultanément. Cela permet de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité du processus.
  • TubeSpin™ Bioreactor 15 : volume utile 1 à 15 mL, fond conique ou rond, bouchon filtrant
  • TubeSpin™ Bioreactor 50 : volume utile 1 à 35 mL, fond conique ou rond, bouchon filtrant
  • TubeSpin™ Bioreactor 450 : volume utile jusqu’à environ 300 ml, fond conique, bouchon filtrant, bouchon de rechange supplémentaire disponible : plein n° 87355, filtre n° 87356
  • TubeSpin™ Bioreactor 600 : volume utile jusqu’à environ 400 ml, fond conique, bouchon filtrant, bouchon de rechange supplémentaire disponible : plein n° 87355, filtre n° 87356
  • Bouchon de filtre comportant soit 5 ouvertures différentes (A, B, C, D, E), soit 10 ouvertures égales.
  • Convient aux appareils de centrifugation standard
  • Plaques d'adaptation compatibles pour agitateurs destinés à la culture de cellules en suspension disponibles
Spécification
Capacité (métrique) 600 ml
Matériau Polypropylène
Jetable Usage unique
Product Type Conique, bouchon à vis avec filtre