Learn More
Palintest™ Tube de réactif DCO de test pour tube avec mercure pour des échantillons à teneur élevée en chlorure
Code produit 11938937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0 à 150mg/L
0 à 20000mg/L
Conditionnement:
24 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
11938937 0 à 20000mg/L 24 pièces
11918937 0 à 150mg/L 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11938937 Fournisseur Palintest™ Code fournisseur PL467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.70€
    87.51€ / 24 pièces
    Économisez 22.19€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Adaptée à l’utilisation d’échantillons avec des niveaux de chlorure très élevés, cette formulation de chlorure élevé (2M) est idéale pour travailler en laboratoire et dans d’autres types d’environnements scientifiques.
  • La formulation sans mercure est recommandée pour une utilisation générale 
  • La formulation de sulfate mercurique (M) est prévue pour une utilisation dans des procédures standard qui nécessitent la suppression des interférences dues à des niveaux modérés de chlorure
  • La formulation de chlorure élevé (2M) fournit des niveaux beaucoup plus élevés de suppression du chlorure et convient à l’utilisation d’échantillons avec des niveaux de chlorure très élevés
  • La nouvelle formulation M/C avec du sulfate mercurique est spécifiquement destinée aux instruments autres que Palintest™
Spécification
À utiliser avec (application) Échantillons à haute teneur en chlorure comme la demande chimique en oxygène (DCO)
À utiliser avec (équipement) Photomètre ou spectrophotomètre UV-visible
Comprend Demande chimique en oxygène (DCO)
Nbre de tests 25
Plage 0 à 20000mg/L
Type Tube pour réactif DCO