Learn More
Palintest™ Test de tube pour réactif DCO avec mercure pour échantillons de chlorure modérés
Code produit 11938927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0 à 150mg/L
0 à 20000mg/L
Conditionnement:
24 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage unitSize
11938927 0 à 150mg/L 24 pièces
11956473 0 à 20000mg/L 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11938927 Fournisseur Palintest™ Code fournisseur PL460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.50€
    85.61€ / 24 pièces
    Économisez 7.89€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour une utilisation dans des procédures standard qui nécessitent la suppression des interférences dues à des niveaux modérés de chlorure.
  • La formulation sans mercure est recommandée pour une utilisation générale
  • La formulation de sulfate mercurique (M) est prévue pour une utilisation dans des procédures standard qui nécessitent la suppression des interférences dues à des niveaux modérés de chlorure
  • La formulation de chlorure élevé (2M) fournit des niveaux beaucoup plus élevés de suppression du chlorure et convient à l’utilisation d’échantillons avec des niveaux de chlorure très élevés
  • La nouvelle formulation M/C avec du sulfate mercurique est spécifiquement destinée aux instruments autres que Palintest™
Spécification
À utiliser avec (application) Échantillons à teneur modérée en chlorure comme la demande chimique en oxygène (DCO)
À utiliser avec (équipement) Photomètre ou spectrophotomètre UV-visible
Comprend Demande chimique en oxygène (DCO)
Nbre de tests 25
Plage 0 à 150mg/L
Type Tube pour réactif DCO
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • COD 150/M
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P361+P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, mercuric sulphate, silver sulphate, potassium dichromate