Learn More
Palintest™ Test de tube pour réactif DCO avec mercure
Description
- Le Palintest™ Le système COD Tubetests offre une méthode à la fois pratique et commode.
- Les réactifs sont livrés prémélangés et avec un minimum de produits chimiques potentiellement dangereux
- Le test consiste simplement à introduire l'échantillon dans le tube, à fermer le bouchon et à laisser digérer pendant deux heures à 150 °C.
- Les tubes sont ensuite refroidis et la couleur de test est mesurée à l'aide d'un Palintest™ photomètre
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Échantillons à teneur modérée en chlorure comme la demande chimique en oxygène (DCO) |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètre ou spectrophotomètre UV-visible |
| Comprend | Demande chimique en oxygène (DCO) |
| Nbre de tests | 25 |
| Plage | 0 à 400mg/L |
| Type | Tube pour réactif DCO |