Learn More
Palintest™ Test de tube pour réactif DCO avec mercure
Code produit 11928937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0 à 2000mg/L
0 à 400mg/L
Conditionnement:
0.72L
24 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
11928937 0 à 2000mg/L 24 pièces
11908937 0 à 400mg/L 0.72L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11928937 Fournisseur Palintest™ Code fournisseur PL465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.61€
    83.00€ / 24 pièces
    Économisez 19.61€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Méthode pratique pour tester la demande chimique en oxygène (DCO) à l’aide du système de tests pour tubes DCO Palintest™.
  • Le Palintest™ Le système COD Tubetests offre une méthode à la fois pratique et commode.
  • Les réactifs sont livrés prémélangés et avec un minimum de produits chimiques potentiellement dangereux
  • Le test consiste simplement à introduire l'échantillon dans le tube, à fermer le bouchon et à laisser digérer pendant deux heures à 150 °C.
  • Les tubes sont ensuite refroidis et la couleur de test est mesurée à l'aide d'un Palintest™ photomètre
Spécification
À utiliser avec (application) Échantillons à haute teneur en chlorure comme la demande chimique en oxygène (DCO)
À utiliser avec (équipement) Photomètre ou spectrophotomètre UV-visible
Comprend Demande chimique en oxygène (DCO)
Nbre de tests 25
Plage 0 à 2000mg/L
Type Tube pour réactif DCO
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • COD 2000/2M Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H301+H311-Toxique par ingestion ou par contact cutané
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P361+P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, mercuric sulphate, silver sulphate, potassium dichromate