Learn More
BOLA Tubes
Code produit 10539042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
3,175 mm
3,6 mm
6,35 mm
6,5 mm
6,8 mm
8 mm
9,5 mm
9,52 mm
12 mm
13 mm
14 mm
20 mm
Conditionnement:
1m
3m
5m
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10539042 9,52 mm 1m
15283179 3,175 mm 3m
10444291 8 mm 1m
10074890 13 mm 1m
10695811 20 mm 1m
15649526 2 mm 5m
10024940 3,6 mm 1m
10666181 6,35 mm 1m
10013421 6,8 mm 1m
10514022 12 mm 1m
10481302 14 mm 1m
10237411 6,5 mm 1m
10136220 9,5 mm 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10539042 Fournisseur BOLA Code fournisseur S 181128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.18€
    87.67€ / 1m
    Économisez 27.51€
    23% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
Tube vierge, blanc laiteux
  • Aspect translucide à blanc laiteux.
  • Résistance chimique quasi universelle
  • Sans agent extractible
  • Innocuité physiologique
  • Surface non adhésive
  • Très bonnes caractéristiques de glissement
  • Très bonnes caractéristiques diélectriques
  • Ignifuge conformément à la norme UL94V0
  • Valeur de l’oxygène supérieure à 95
  • Résistance à l’irradiation et aux intempéries
  • Stérilisable à l’OEt et en autoclave
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 9,52 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) -200 °C
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Flexibilité Rigide
Pression maximale 47