Learn More
Macherey-Nagel™ Adaptateur pour tubulure
Code produit 10371242 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
1, 3 et 6 ml de colonne en polypropylène, application de grands volumes d’échantillons
Colonne en polypropylène de 15, 45 et 70 ml, application de grands volumes d’échantillons
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10371242 1, 3 et 6 ml de colonne en polypropylène, application de grands volumes d’échantillons 4 pièces
10448981 Colonne en polypropylène de 15, 45 et 70 ml, application de grands volumes d’échantillons 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10371242 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 730243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.25€
    174.30€ / 4 pièces
    Économisez 18.95€
    9% de réduction
En stock
Adaptateur pour tubes SPE et rampes à vide
Rampe à vide CHROMABOND™ pour la préparation simultanée de jusqu’à 12 échantillons. La rampe est constituée d’une armoire en verre rectangulaire avec un vacuomètre et un couvercle en polypropylène pouvant contenir les colonnes ou les cartouches. Les soupapes remplaçables sur le couvercle permettent un contrôle individuel du vide pour chaque colonne d’extraction en phase solide, si nécessaire. L’armoire est équipée d’un rack variable avec des partitions échangeables, qui peuvent accueillir une grande variété de récipients tels que des tubes à essai, des flacons de mesure, des flacons à scintillation, des flacons d’échantillonnage automatique, des flacons en plastique et bien d’autres encore. Le vide dans la chambre peut être réglé à l’aide du robinet de commande et mesuré sur la jauge.
Spécification
À utiliser avec (équipement) 1, 3 et 6 ml de colonne en polypropylène, application de grands volumes d’échantillons
Type Adaptateur pour tubulure
Quantité 4/boîte