Learn More
Usbeck™ Pince pour tubulure
Code produit 10330512
Change view
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
10330512 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10330512 Fournisseur Usbeck™ Code fournisseur 5611
Réguler le débit volumétrique. Usbeck™ Les colliers de serrage pour tubes sont parfaits pour réguler le débit volumétrique en laboratoire.
  • Acier inoxydable
  • Largeur du bracelet 11 mm
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Débit 10 à 17 mm
Largeur (métrique) 11 mm