Learn More
Hamilton™ Clips de rétention de tubulure
Code produit 11523194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11523194 5/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11523194 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 88990
Expédition estimée: 11-12-2026
Maintient la tubulure en place avec les béchers et autres récipients.
  • 5 clips par boîte
  • Calibre 12 ou 18
Spécification
À utiliser avec (application) Supporte la tubulure
Type de produit Clips de rétention
Quantité 5/boîte
À utiliser avec (équipement) Microlab séries 500 A, B et C