Learn More
Masterflex™ Ensemble de tubulures en PTFE
Description
- Les ensembles de tubulures en PTFE comportent deux longueurs de 38 cm (15 po.) et ne peuvent pas être remplacés par des tubes en PTFE ordinaires
- Tubulure translucide en PTFE
- Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreux
- Excellente résistance aux fissures et aux contraintes
- Faible coefficient de frottement
- La résine est conforme FDA (21 CFR 177.1550) ; conforme aux exigences USP 23 classe VI.
- La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Stériliser par autoclave, oxyde d’éthylène ou utiliser de la chaleur sèche
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Matériau | PTFE |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| Longueur totale (impériale) | 1,25 ft |
| Longueur totale (métrique) | 38 cm |
| À utiliser avec | Tête de pompe pour tubulure Masterflex L/S PTFE |
| Débit | 65°ml/min |
| Type de produit | Tubulures |