Learn More
Masterflex™ Ensemble de tubulures en PTFE
Code produit 11795978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,06 à 17 ml/min.
65°ml/min
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
11795978 0,06 à 17 ml/min. 2 pièces
11705988 65°ml/min 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11795978 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7739050
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour une utilisation avec la tête de pompe de tubulure en PTFE L/S™. L’ensemble de tubulures en PTFE est idéal pour les liquides de haute pureté et les solvants organiques agressifs.
  • Les ensembles de tubulures en PTFE comportent deux longueurs de 38 cm (15 po.) et ne peuvent pas être remplacés par des tubes en PTFE ordinaires
  • Tubulure translucide en PTFE
  • Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreux
  • Excellente résistance aux fissures et aux contraintes
  • Faible coefficient de frottement
  • La résine est conforme FDA (21 CFR 177.1550) ; conforme aux exigences USP 23 classe VI.
  • La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF
  • Stériliser par autoclave, oxyde d’éthylène ou utiliser de la chaleur sèche
Spécification
Diamètre (métrique) interne 2 mm
Matériau PTFE
Diamètre (métrique) externe 4 mm
Longueur totale (impériale) 1,25 ft
Longueur totale (métrique) 38 cm
À utiliser avec Tête de pompe pour tubulure Masterflex L/S PTFE
Débit 0,06 à 17 ml/min.
Type de produit Tubulures