Learn More
Chlorhydrate pentahydraté de (+)-tubocurarine, TRC
Code produit 30453394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453394 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453394 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT947620100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Tubocurarine chloride hydrochloride pentahydrate
CAS 6989-98-6
Formule moléculaire C37 H41 N2 O6 . Cl . Cl H . 5 H2 O
Quantité 100 mg
Synonyme 13H-4,6:21,24-Dietheno-8,12-metheno-1H-pyrido[3',2':14,15][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinolinium','2,3,13a,14,15,16,25,25a-octahydro-9,19-dihydroxy-18,29-dimethoxy-1,14,14-trimethyl-','chloride','hydrochloride','pentahydrate','(13aR,25aS)-, Tubocuraranium','7',12'-dihydroxy-6,6'-dimethoxy-2,2',2'-trimethyl-','chloride','hydrochloride','pentahydrate, (+)-Tubocurarine chloride hydrochloride pentahydrate, Tubarine pentahydrate, d-Tubocurarine dichloride pentahydrate
Formule InChI InChI=1S/C37H40N2O6.2ClH.5H2O/c1-38-14-12-24-19-32(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-37-35-25(20-34(43-5)36(37)41)13-15-39(2,3)29(35)17-23-8-11-30(40)31(18-23)45-33;;;;;;;/h6-11,18-21,28-29H,12-17H2,1-5H3,(H-,40,41);2*1H;5*1H2/t28-,29+;;;;;;;/m0......./s1
SMILES O.O.O.O.O.Cl.[Cl-].COc1cc2CC[N+](C)(C)[C@@H]3Cc4ccc(O)c(Oc5cc6[C@H](Cc7ccc(Oc(c1O)c23)cc7)N(C)CCc6cc5OC)c4
Nom IUPAC (13aR,25aS)-2,3,13a,14,15,16,25,25a-Octahydro-9,19-dihydroxy-18,29-diméthoxy-1,14,14-triméthyl-13H-4,6:21,24-diéthéno-8,12-méthéno-1H-pyrido[3',2':14,15][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinolinium chlorure pentahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 771.72
Poids de la formule 770.2948