Learn More
S Murray™ Flacon tubulaire avec bouchon de buse à jet
Code produit 15876934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
Conditionnement:
Pack de 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15876934 30 ml Pack de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15876934 Fournisseur S Murray™ Code fournisseur P002/02A+P516/04
Expédition estimée: 07-12-2026
Flacon avec bouchon de distribution en polytop
  • Flacons ronds avec épaulements plats
  • Convient aux pulvérisations, pompes et buses, ainsi qu’aux bouchons
  • Bouchons de distribution inclus
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Couleur Naturel
Comprend Zone d’impression / d’étiquette (45 x 41 mm)
Matériau PEBD
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 18 mm R4
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 68 mm
Matériau du bouchon PEBD
Taille du bouchon Longueur de la jupe : 410, diamètre du col : 20 mm
Diamètre (métrique) 31 mm
Type de bouchon Bouchon distributeur Polytop, à fines nervures, ouverture encastrée de 2 mm