Learn More
Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Deep Red
Code produit 16190561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
300 lames
60 lames
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16190561 60 lames 1 kit
16180561 300 lames 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16190561 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T34077
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tubulin Tracker™ Deep Red fournit une fluorescence rouge profond/rouge lointain lorsqu’il est lié à la tubuline polymérisée dans des cellules vivantes.
  • Basé sur le docétaxel conjugué à un fluorophore rouge profond, photostable et lumineux
  • Le docétaxel appartient à la famille des médicaments cytosquelettiques qui ciblent la tubuline
  • Absorbe et émet de manière optimale à 652 nm et 669 nm, respectivement, et peut être visualisé avec les paramètres de filtre Cy5 standard à l’aide de presque n’importe quel instrument d’imagerie de fluorescence
  • Peut être multiplexé avec des fluorophores bleus, verts, orange, rouges et proches infrarouge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient suffisamment de matériau pour au moins 60 lames, à raison de 1 ml par lame.
•1 flacon de Tubulin Tracker Deep Red (ajouter 60 μl/flacon de DMSO anhydre pour créer une solution mère 1 000X (1 mM). Dissoudre la solution mère 1/1 000 dans la solution d’imagerie cellulaire pour obtenir une solution de coloration 1X (1 μM).)
•1 x 77 mg de probénécide (Dissoudre le contenu du flacon dans 1 ml de tampon compatible avec des cellules vivantes pour obtenir une solution mère 100X.)
Stocker le produit à ≤–20°C après réception.
À l’état desséché et à l’abri de la lumière.
Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit reste stable pendant au moins 6 mois.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 652⁄669
Quantité 60 lames
Gamme de produits TubulinTracker
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Type d’étiquette Marqueurs UV-Vis
Type de produit Traqueur de tubuline
Sub Cellular Localization Tubuline