Learn More
Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Green (Oregon Green™ 488 Taxol, bis-acétate)
Code produit 16204602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60 lames
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16204602 60 lames 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16204602 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T34078
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Le Tubulin Tracker Green (Oregon Green 488 Taxol, bis-acétate) assure la coloration verte fluorescente de la tubuline polymérisée dans les cellules vivantes.
Le Tubuline Tracker Green est un composé non fluorescent et non chargé qui traverse facilement la membrane plasmique des cellules vivantes. Une fois à l’intérieur de la cellule, le groupe de blocage lipophile est clivé par des estérases non spécifiques, ce qui entraîne une forme fluorescente verte, chargée, l’empêchant de s’échapper des cellules vivantes. Le réactif TubulinTracker Green utilise le colorant Oregon Green 488, qui absorbe et émet de manière optimale à 494 nm et 522 nm, respectivement, et la fluorescence peut être visualisée avec des réglages de filtre GFP / FITC standard à l’aide de presque n’importe quel instrument d’imagerie de fluorescence. Il peut être multiplexé avec des fluorophores bleu, orange, rouge, rouge profond et proches de l’infrarouge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient suffisamment de matériau pour au moins 60 lames, à raison de 1 ml par lame et une concentration de travail de 1 x.
1 x 20 μg de traqueur de tubuline vert (Taxol Oregon Green 488, bis-acétate)
1 x 1 ml de Pluronic F-127, solution à 20 % dans le DMSO
Gamme de longueur d’onde d’excitation 494/522
Type de colorant Oregon Green™ 488
Quantité 60 lames
Gamme de produits TubulinTracker
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Type d’étiquette Marqueurs UV-Vis
Type de produit Traqueur de tubuline
Sub Cellular Localization Tubulin