Learn More
Tubuloside A, MedChemExpress
Code produit 16449268
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16449268 10 mg
16431688 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16449268 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN2155
MedChemExpress Tubuloside A is a phenylethanoid glycoside with antioxidative effect and hepatoprotective activity.
Tubuloside A is a phenylethanoid glycoside with antioxidative effect and hepatoprotective activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tubuloside A
CAS 112516-05-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C37H48O21
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (60.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1C(OC(C)C(O)C1O)OC(C(C(OCCC2=CC(O)=C(O)C=C2)O3)OC(C)=O)C(C3COC(C(C(O)C4O)O)OC4CO)OC(/C=C/C5=CC(O)=C(O)C=C5)=O
Poids moléculaire (g/mol) 828.76
Poids de la formule 828.76
Pourcentage de pureté 99.7%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism