Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Tubus™
Description
- Pour les produits en vrac à gros grain
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Géométrie spéciale de l’embout
- Correspond à la norme ISTA pour des longueurs de graines de 10 mm (blé, avoine) et de 5 mm (lin, vesces).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur de grains |
| Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 14.54 oz. |
| Capacité (métrique) | 430 mL |
| Certifications/Conformité | Norme DIN ISTA |
| À utiliser avec (application) | Marchandises à verser en vrac, denrées alimentaires |
| Diamètre (métrique) du dessus extérieur | 40 mm |
| Longueur (métrique) | 40 cm |