Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Tubus™
Code produit 10786445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
40 cm
80 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10786445 80 cm 1 pièce
10515423 40 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10786445 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53820080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.19€
    177.00€ / 1 pièces
    Économisez 8.19€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
L'échantillonneur permet de prélever de grandes quantités de denrées alimentaires.
  • Pour les produits en vrac à gros grain
  • Fabriqué en acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
  • Géométrie spéciale de l’embout
  • Correspond à la norme ISTA pour des longueurs de graines de 10 mm (blé, avoine) et de 5 mm (lin, vesces).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur de grains
Matériau Acier inoxydable (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Norme DIN ISTA
À utiliser avec (application) Marchandises à verser en vrac, denrées alimentaires
Diamètre (métrique) du dessus extérieur 40 mm
Longueur (métrique) 80 cm