Learn More
TUG-1375, MedChemExpress
Code produit 16490997
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490997 50 mg
16484708 10 mg
16465536 100 mg
16427427 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16490997 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112813
MedChemExpress TUG-1375 is an agonist of free fatty acid receptor 2 (FFA2/GPR43), with a pKi of 6.69. TUG-1375 is inactive on FFA3, FFA4, PPARα, PPARγ, PPARδ, LXRα or LXRβ.
TUG-1375 is an agonist of free fatty acid receptor 2 (FFA2/GPR43), with a pKi of 6.69. TUG-1375 is inactive on FFA3, FFA4, PPARα, PPARγ, PPARδ, LXRα or LXRβ.
Spécification
Nom chimique ou matériau TUG-1375
Forme physique Solid
CAS 2247372-59-2
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H19ClN2O4S
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (282.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1[C@@H](C2=CC=CC=C2Cl)SC[C@H]1C(O)=O)C3=CC=C(C4=C(C)ON=C4C)C=C3
Poids moléculaire (g/mol) 442.92
Poids de la formule 442.92
Pourcentage de pureté 99.6%
Qualité Research